Läs mer
Brady™ Infällbart barriärbälte med svarta stolpar
Produktkod. 11791146 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Bourgogne
Fluorescerande gul
Klart
Längd (metrisk):
2 m
3,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11791146 Fluorescerande gul 3,5 m Varje
11771136 Klart 2 m Varje
11771146 Bourgogne 3,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11791146 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 912671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8855.00 SEK
    7862.70 SEK / Paket med 1
    Save 992.30 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Infällbart barriärbälte med svarta stolpar för trafikkontroll.
  • För trafikledning.
Specifikationer
Produkttyp Stolpe
Alternativt artikelnummer ADAPT BK BARRIER BÄLT 3,7M 804329 YL FL
Färg Fluorescerande gul
Material Stål
Beskrivning Infällbart barriärbälte - 3,5 meter med svarta stolpar
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Infällbart spärrbälte (3,5 m) Svarta stolpar
Längd (engelska) 11.5 ft.
Längd (metrisk) 3,5 m
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm