Beskrivning
- Trafikkontrollbarriär.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stolpe |
| Färg | Rött |
| Material | Stål |
| Beskrivning | Infällbart barriärbälte – 3,5 meter med kromade stolpar |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderar | Infällbart barriärbälte (3,5 m), kromstolpar |
| Längd (engelska) | 11.5 ft. |
| Längd (metrisk) | 3,5 m |
| Visa mer |