Läs mer
Brady™ Infällbart barriärbälte med kromstolpar
Produktkod. 11791116 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Svart
Längd (metrisk):
2 m
3,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11791116 Svart 2 m Varje
11781126 Rött 3,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791116 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 912641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6705.00 SEK
    6402.60 SEK / Paket med 1
    Save 302.40 SEK
    4% Av
I lager
Infällbart barriärbälte med kromstolpar för trafikkontroll.
  • Trafikkontrollbarriär.
Specifikationer
Produkttyp Stolpe
Alternativt artikelnummer ADAPT CHR BARRIER BÄLT 2M 804324 SVART
Färg Svart
Material Stål
Beskrivning Infällbart barriärbälte - 2 meter med kromstolpar
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Infällbart spärrbälte (2 m), kromstolpar
Längd (engelska) 6.6 ft.
Längd (metrisk) 2 m
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm