Läs mer
Brady™ Infällbart spärrbälte med silverstolpar
Produktkod. 11751156 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Bourgogne
Fluorescerande gul
Klart
Svart/Gul
Längd (metrisk):
2 m
3,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11751156 Bourgogne 2 m Varje
11761156 Svart/Gul 2 m Varje
11711166 Klart 3,5 m Varje
11751166 Fluorescerande gul 3,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11751156 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 912677
Beräknad leverans: 30-10-2026
Infällbart spärrbälte med silverstolpar för trafikkontroll.
  • För trafikledning.
Specifikationer
Produkttyp Stolpe
Alternativt artikelnummer ADAPT FR BARRIER BÄLT 2M 804326 DK RÖTT
Färg Bourgogne
Material Stål
Beskrivning Infällbart spärrbälte - 2 meter med silverstolpar
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Infällbart spärrbälte (2 m), Silverstolpar
Längd (engelska) 6.6 ft.
Längd (metrisk) 2 m
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm