Läs mer
Retro-2 cycl, MedChemExpress
Produktkod. 16427597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16427597 5 mg
16425636 100 mg
16414848 10 mg
16401107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16427597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114698
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Retro-2 cycl (RN 1-001) is a dihydroquinazolinone (DHQZ) inhibitor of retrograde trafficking. Retro-2 cycl (RN 1-001) inhibits JCPyV and HPV16 pseudovirus with IC50s of 54 μM and 160 μM, respectively. Antiviral agent.
Retro-2 cycl (RN 1-001) is a dihydroquinazolinone (DHQZ) inhibitor of retrograde trafficking. Retro-2 cycl (RN 1-001) inhibits JCPyV and HPV16 pseudovirus with IC50s of 54 μM and 160 μM, respectively. Antiviral agent.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Retro-2 cycl
Fysisk form Solid
CAS 1429192-00-6
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N2OS
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym RN 1-001
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (390.13 mM)
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2NC(N1C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(S4)C
Molekylvikt (g/mol) 320.41
Formel vikt 320.41
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.