Läs mer
retro-Methyl-Alpha-ionol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | retro-Methoxy-a-ionol |
| CAS | 945426-65-3 |
| Molekylformel | C14 H24 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O/c1-11-7-6-10-14(3,4)13(11)9-8-12(2)15-5/h7,9,12H,6,8,10H2,1-5H3/b13-9+ |
| LEDER | COC(C)C\C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C |
| IUPAC-namn | (6Z)-6-(3-methoxybutylidene)-1,5,5-trimethylcyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.34 |
| Formel vikt | 208.1827 |