Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketttejp för alla väder för M7-skrivare
Produktkod. 17888784
Change view
Färg:
Gult
Orange
Vitt
Mått (L x B):
75 fot x 1 tum
75 fot x 2 tum
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
17888784 Orange 75 fot x 1 tum
17878104 Vitt 75 fot x 1 tum
17898104 Gult 75 fot x 1 tum
17808114 Orange 75 fot x 2 tum
17868424 Vitt 75 fot x 2 tum
17888404 Gult 75 fot x 2 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17888784 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174508
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket reflekterande material lyser starkt när det träffas av ljus, vilket är idealiskt för applikationer där hög synlighet är kritisk.
  • Idealisk för att märka arbetsplatsverktyg, hjälmar, verktygsskåp, stolpar och piedestaler, takutrustning, ställ och hyllor
  • Retroreflekterande ark och tryckkänsligt akryllim uppfyller Federal Spec LS-300 för reflektivitet
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 4 till 6 år
  • Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-584 plastmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Orange
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Plast
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 75 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,0055 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Mått (L x B) 75 fot x 1 tum
Längd (engelska) 75 ft.
Längd (metrisk) 22.86 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer BMC-1000-584-OR