Beskrivning
- Idealisk för att märka arbetsplatsverktyg, hjälmar, verktygsskåp, stolpar och piedestaler, takutrustning, ställ och hyllor
- Retroreflekterande ark och tryckkänsligt akryllim uppfyller Federal Spec LS-300 för reflektivitet
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 4 till 6 år
- Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
- Tillverkad av B-584 plastmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Plast |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |