Beskrivning
- Materialets reflekterande kvalitet gör det idealiskt för att läsa etiketter i svagt ljus (med ficklampor).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Typ 1 (Fed. Spec. LS-300) |
| Beskrivning | GlobalMark Retro-reflekterande tejp |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Plast |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |