Läs mer
(+)-Retronecine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Retronecine |
| CAS | 480-85-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-methanol, Retronecine, Retronecin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c10-5-6-1-3-9-4-2-7(11)8(6)9/h1,7-8,10-11H,2-5H2/t7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]1([C@H](O)CC2)N2CC=C1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |
| Visa mer |