Läs mer
Retrorsine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retrorsine |
| CAS | 480-54-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Retrorsine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C18 H25 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Retrorsine (6CI,7CI,8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, NSC 107659, Retrorsin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, [5R-(3Z,5R*,6S*,14aR*,14bR*)]-, β-Longilobine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Visa mer |