missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Retrorsine N-Oxide, TRC

Produktkod. 30009036
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009036 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2790052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Retrorsine N-Oxide
CAS 15503-86-3
Molekylformel C18 H25 N O7
Kvantitet 2.5 mg
Synonym [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-, Isatidine (6CI,7CI), Retrorsine, N-oxide (8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, 4-oxide, Retrorsine oxide
InChI formel InChI=1S/C18H25NO7/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)25-9-13-4-6-19(24)7-5-14(15(13)19)26-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
LEDER C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Molekylvikt (g/mol) 367.39
Formel vikt 367.1631
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.