Läs mer
RETSCH Air Jet siktmaskin, AS200 jet
Produktkod. 11733369 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
46 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11733369 46 cm Varje
1 options
Produktkod. 11733369 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 300270001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
AS200 jet Air Jet Sieve är särskilt lämplig för siktsnitt av pulverformiga material som kräver effektiv dispergering och desagglomerering. Möjligheten att lagra upp till 10 SOP och den automatiska vakuumregulatorn (tillbehör) garanterar reproducerbara och meningsfulla resultat. Innovativa funktioner som Open Mesh-funktionen, valet av munstyckshastighet samt valfri användning av standard 2 tum höga testsiktar fulländar den nya luftstråletekniken.
  • Siktning med luftstråleteknik för dispergering och desagglomerering av fina pulver
  • Samling av två fraktioner möjlig genom användning av cyklon
  • Luftstråle producerad av en kraftfull industridammsugare
  • Uppfyller alla kriterier för mätutrustning relaterade till ISO 9001
  • Enkel drift, ergonomisk design
  • Lämplig för torrsiktning
  • Underhållsfri
  • Open Mesh-funktion för att minska antalet nära-mesh-partiklar
  • Hög flexibilitet genom justerbar munstyckshastighet
  • Drift med standard Retsch-siktar, 203 mm (8 tum) eller 200 mm (med adapter), 1 eller 2 tum hög
  • Fri manuell (standard) eller automatisk (tillbehör) tryckreglering
  • Valfri programvara EasySieve för kontroll genom RS-232 seriellt gränssnitt, enkel utvärdering och dokumentation av resultat
  • Gratis digital justering av alla processparametrar (tid, vakuum, hastighet)
  • Minne för upp till 9 SOP, extra snabbstartsläge
  • Tyst drift tack vare integrerad ljuddämpare
  • Inkluderar testcertifikat; kan kalibreras
Specifikationer
  • Tillsatsmaterial: pulver
  • Mätområde† : 10 μm till ã4mm
  • Siktrörelse: spridning med luftstråle
  • Max. sats/matningskapacitet: 0,3 till 100g
  • Max. antal fraktioner: 1 (genom att använda en cyklon: 2)
  • Hastighet: digital, 5 - 55 min -1 (munstycke)
  • Tidsvisning: digital, 00:00 - 99:59
  • Vakuum: 2000 - 9999 Pa/20 - 100mbar
  • Seriellt gränssnitt: ja
  • Lämpliga siktdiametrar: 203 mm (200 mm med adapter)
  • Max. höjd på siktstapel: 1 sikt; 25 mm (1 tum)/50 mm ( 2 tum)
  • Tillbehör: cyklon / automatisk vakuumreglering
  • Elförsörjningsdata: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Strömanslutning: 1-fas
  • D x B x H: 30,5 x 46 x 28,8 cm (utan lock)
  • Nettovikt: ã14 kg
Keramik, kemiska produkter, kosmetika, livsmedel, mineraler, läkemedelsmaterial, pigment, plast, pulverlackering, gummi, toner, tvättpulver.
Uppfyllande
CE-godkänd
† Beroende på tillsatsmaterial och instrumentkonfiguration/inställningar.
Specifikationer
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 30.5 cm
Höjd (engelska) 11,33 tum
Höjd (metrisk) 28.8 cm
Bredd (engelska) 18,11 tum
Bredd (metrisk) 46 cm