Beskrivning
- Aluminum cups
- Sloping walls
- For pellets
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Aluminium kopp |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| För användning med (utrustning) | Pelletspress PP 25 |
| Inkluderar | 600 stycken |
| Material | Aluminium |