Beskrivning
- Utsiktsskydd, släta stavar och snabbverkande klämmor
- Locket sitter fast på stavar
- Avtagbar siktstapel
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Testsilar, 200 till 203 mm dia. |
| Produkttyp | Komfort klämanordning |
| För användning med (applikation) | Pålitlig, snabb, bekväm silklämning i torrdrift |
| För användning med (utrustning) | AS 200 sikt shaker |