Läs mer
RETSCH AS Series Sieve Shaker Tillbehör, standard fastspänningsanordning
Produktkod. 10420081 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AS Serie
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10420081 AS Serie Varje
1 options
Produktkod. 10420081 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 32.662.0002
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ger tillförlitlig, snabb och bekväm fastspänning av siktar i torrdrift
Ger tillförlitlig, snabb och bekväm fastspänning av siktar i torrdrift.
  • Gängstänger och klämmuttrar
  • Se omslaget
Specifikationer
Produkttyp Klämma
För användning med (applikation) Pålitlig, snabb, bekväm fastspänning av siktar i torrdrift; För silar: 4-8mm
För användning med (utrustning) AS Serie