Beskrivning
- Sammansättningen är cirka 84,5% Fe, 13% Cr.
- Ungefärlig densitet är 7700 kg/m 3
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipande boll |
| Sammansättning | 84,5 % Fe, 13 % Cr |
| Diameter (engelska) | 0,78 tum |
| Diameter (metrisk) | 2 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att öka graden av blandning, malning |
| För användning med (utrustning) | MM 200, 301 mixerkvarn, S 100 centrifugalkulkvarn och PM 400 planetkulkvarn |
| Material | Rostfritt stål |