Läs mer
RETSCH Mixer Mill Grinding Jar
Produktkod. 10161021 Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
MM 200 blandarkvarn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10161021
Brand: RETSCH 02.462.0119
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stainless-steel grinding jars for use in MM200 Mixer Mill
  • With cover
  • Composition is approximately 84.5% Fe, 13% Cr
  • Approximate density is 7700kg/m3
  • Can contain a sample volume of 4-10mL
  • Maximum particle size in jar is 6mm
  • Recommended ball charge for jar is one piece, 20mm; or two pieces, 12mm
Specifications
Produkttyp Grinding Jar
Kapacitet (engelska) 0.84 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Sammansättning 84.5% Fe, 13% Cr
För användning med (applikation) Ideal for intensive mixing of the sample
För användning med (utrustning) MM 200 blandarkvarn
Håller 20mm One piece or 12mm two pieces balls
Inkluderar Cover
Material Stainless Steel
Partikelstorlek 6 mm
Sample Volume (engelska) 0.13 to 0.33 oz.
Samplingsvolym (metrisk) 4 to 10 mL