Beskrivning
- I olika diametrar och material
- Mindre kulor erbjuds för kolloidal fräsning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipande boll |
| Diameter (engelska) | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) | 1 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för standardslipning |
| För användning med (utrustning) | PM 100 och PM 200 planetkulkvarn |
| Material | Zirkoniumoxid |