Description
Mått: 8 dia. x 2 tum (20,3 x 5 cm)
Compliance
Möta ASTM E11
Specifications
Specifications
| Djup (engelska) | 2 tum |
| Djup (metriskt) | 5.08 cm |
| Porstorlek | 11,2 mm |
| Produkttyp | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310 |
| Diameter (engelska) Yttre | 8 tum |
| Material | Rostfritt stål |
| Tyler Standard | 1 Mesh |
| amerikansk standard | Nr 1 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för cementklinker, kemikalier, kaffe, byggmaterial, gödningsmedel, fyllmedel, mjöl, spannmål, metallpulver, mineraler, nötter, plast, sand, frön, jord, tvättpulver etc. |
| Show More |