Beskrivning
För användning med ZM 200 Mixer Mill. Välj rotor baserat på egenskaper hos provet, önskad slutlig finhet och efterföljande analys.
- Rostfritt stål, push-fit, med slitstark beläggning
- 6-tandsrotor för grovt, skrymmande, fibröst gods som foderpellets, hö och halm
- 12-tandsrotor för medelgrova varor som vete, havre, majs, tabletter, pulverlack och plast
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 6-tands rotor |
| För användning med (utrustning) | Ultracentrifugalkvarn ZM 200 |
| Inkluderar | Slitstark beläggning |
| Material | Rostfritt stål |