Beskrivning
- Tillbehör för användning med ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
- Slitstark beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | 24 Tand SS Push Fit |
| Max. Hastighet | 6 000 till 18 000 rpm |
| Max. Diameter på rör | 9.9 cm |
| För användning med (utrustning) | Centrifugalkvarn |