Läs mer
RETSCH ZM 200 Ultra Centrifugal Mill, Push-Fit rotorer
Produktkod. p-155950 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Typ:
24 Tand SS Push Fit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10742171 24 Tand SS Push Fit Varje
1 options
Produktkod. 10742171 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 02.608.0042
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För finslipning av mjuka till medelhårda och fibrösa material.
  • Tillbehör för användning med ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
  • Slitstark beläggning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ 24 Tand SS Push Fit
Max. Hastighet 6 000 till 18 000 rpm
Max. Diameter på rör 9.9 cm
För användning med (utrustning) Centrifugalkvarn