Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara klass A volumetriska pipetter
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Finns i antingen standardmodeller eller seriemodeller.
- Borsilikatglas
- Volymnoggrannhet markerad på varje pipett
- Permanenta bärnstensfärgade markeringar
- Tuf-Temp-™–behandlade härdade spetsar minskar flisbildning
Beställningsinfo
Alla pipetter finns som PersonaPet™ personliga pipetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,01 ml |
| Kalibrering | Individuellt kalibrerad |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E542, ASTM E969, spårbarhetscertifikat, NIST |
| Klass | A |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Min. Flödestid | 8 sek. |
| Tipsstil | Tuf-Temp™ behandlas |
| Volym (engelska) | 0,17 oz. |
| Visa mer |