Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara klass A volumetriska pipetter
Produktkod. 17881440 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Typ:
Serialiserad volumetrisk pipett
Volumetrisk pipett
Min. Flödestid:
8 sek.
Noggrannhet:
±0,006 ml
±0,01 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Typ Min. Flödestid Noggrannhet
17881440 4 mL Volumetrisk pipett 8 sek. ±0,01 ml
17801450 2 mL Serialiserad volumetrisk pipett 8 sek. ±0,006 ml
17811450 5 mL Serialiserad volumetrisk pipett 8 sek. ±0,01 ml
17871440 3 mL Volumetrisk pipett 8 sek. ±0,01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17881440
Finns i antingen standardmodeller eller seriemodeller.
  • Borsilikatglas
  • Volymnoggrannhet markerad på varje pipett
  • Permanenta bärnstensfärgade markeringar
  • Tuf-Temp-™–behandlade härdade spetsar minskar flisbildning
Beställningsinfo
Alla pipetter finns som PersonaPet™ personliga pipetter.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,01 ml
Certifikat och efterlevnad ASTM E969-95
Klass A
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Min. Flödestid 8 sek.
Tipsstil Tuf-Temp™ behandlas
Volym (engelska) 0,14 oz.
Färg Rött
Volym (metrisk) 4 mL
Typ Volumetrisk pipett
Disponibel Återanvändbar