Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara klass A volumetriska pipetter
Produktkod. p-164709 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Typ:
Serialiserad volumetrisk pipett
Volumetrisk pipett
Min. Flödestid:
8 sek.
Noggrannhet:
±0,006 ml
±0,01 ml
Produktkod. 17801450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i antingen standardmodeller eller seriemodeller.
  • Borsilikatglas
  • Volymnoggrannhet markerad på varje pipett
  • Permanenta bärnstensfärgade markeringar
  • Tuf-Temp-™–behandlade härdade spetsar minskar flisbildning
Beställningsinfo
Alla pipetter finns som PersonaPet™ personliga pipetter.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,006 ml
Kalibrering Individuellt kalibrerad
Certifikat och efterlevnad ASTM E542, ASTM E969, spårbarhetscertifikat, NIST
Klass A
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Min. Flödestid 8 sek.
Tipsstil Tuf-Temp™ behandlas
Volym (engelska) 0,07 oz.
Färg Orange
Volym (metrisk) 2 mL
Typ Serialiserad volumetrisk pipett
Disponibel Återanvändbar