Läs mer
Thermo Scientific™ Reusable Cryo Sleeve
Handla allt Thermo Scientific Produkter
:
Polyvinyl Sleeve; I.D. x L: 0.6 in. (1.5cm) x 10.8 in. (27.4cm); Case of 100
Beskrivning
Utilize the Thermo Scientific™ Reusable Cryo Sleeve with cane and canister systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polyvinyl Sleeve; I.D. x L: 0.6 in. (1.5cm) x 10.8 in. (27.4cm); Case of 100 |
| Typ | Cryo Sleeve |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1,2,3,4 |