Läs mer
3M™ Återanvändbara öronproppar
Produktkod. 17873256 Handla allt 3M Produkter
Change view
Med sladd:
Med sladd
Utan sladd
Modell:
1261
1271
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med sladd Modell
17873256 Med sladd 1271
17883256 Utan sladd 1261
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17873256 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100288287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6955.00 SEK
    4254.98 SEK / 300 par
    Save 2700.02 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Öronproppar 1200-serien är återanvändbara och designade för insättning i hörselgången för att minska exponeringen för farliga ljudnivåer upp till 26 dB.
  • Få bekväma och hållbara hörselskydd med 3M™ Öronproppar 1200-serien.
  • Dessa återanvändbara öronproppar reducerar ljudnivåer upp till 26 dB och är fullt testade och godkända mot EN 352-2:2020.
  • De är gjorda av en mjuk hållbar termoplastisk elastomer (TPE).
  • Den specialdesignade och trippelflänsformen är avsmalnande för att passa de flesta hörselgångsstorlekar, vilket ger en bekväm och säker passform.
  • Fingergreppsdesignen håller isättning och borttagning enkel, bekväm och hygienisk.
  • Förpackad i en återanvändbar, återvinningsbar kuddförpackning av kartong, hjälper till att hålla dina öronproppar hygieniska och sammanförda, vilket förhindrar förlust.
  • En återanvändbar Polycon plastlåda finns tillgänglig separat.
  • Ger dig möjlighet till en mer robust förvaringslösning, men köper bara det du behöver och minskar eventuellt plastsvinnet.
  • 3M™ Öronproppar 1271 finns tillgängliga som sonderade versioner för användning med 3M™ E-A-RFit™ valideringssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Regelbunden
Modell 1271
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Flänsad
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej
Montering Nej