Läs mer
3M™ 6000 Series Återanvändbara Helmask Andningsskydd
Produktkod. 12362319 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12362319 Intermediär Varje
12352319 Liten Varje
12372319 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12362319 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100015051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 SEK
    1617.88 SEK / Paket med 1
    Save 1432.12 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ger lättviktskomfort och användarvänlighet. 3M™ Återanvändbara helmasker i 6000-serien har 3M Bajonettkopplingssystem, som möjliggör anslutning till ett brett utbud av dubbla lättviktsfilter för att skydda mot gaser, ångor och partiklar.
  • Stor lins för brett synfält och utmärkt synlighet
  • Välbalanserad design med ansiktstätning i silikon för större komfort och hållbarhet
  • Unik centrumadapter riktar andedräkt och fukt nedåt, vilket minskar ventilskräp och underlättar snabb och enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 136:1998 (klass 1)
Anslutningstyp Bajonett
Färg Grå
Material Silikon, termoplastisk elastomer
Produkttyp Återanvändbar helmask andningsskydd
Storlek Intermediär
Ansiktsstycke typ Full
För användning med (applikation) För byggapplikationer
För användning med (utrustning) 200-seriens filter och 600-seriens patroner
Selestil 4-poäng
Inkluderar Bajonettkoppling, dubbel packning, ljudmembran, fyrpunktsband
Linstyp Visir av polykarbonat
Material (lins) Polykarbonat
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 400 g