Beskrivning
- Hybrid reflextätning formar och böjer sig till användarens ansikte för att underlätta bärarens komfort
- Tätningskontrollmekanism - när den trycks under utandning blåses masken upp något, vilket visar att en bra tätning har uppnåtts
- Integrerad röstpanel för förbättrad röstuppfattbarhet när du bär masken
- Nosnypa möjliggör förbättrad integration med glasögon
- Bekväm, hållbar huvudvagga med låg profil och tjocka elastiska remmar med enkel bakfästning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Andningsskydd för halv ansiktsmask |
| Storlek | Liten |
| För användning med (utrustning) | DIN gängad, 3M™ Filter DT-serien |
| Modell | HF-301 |
| Kvantitet | 10/Cs. |