Läs mer
3M™ 7500-serien Återanvändbara halvansiktsmask Återanvändbara andningsskydd
Produktkod. 11703383 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
K7502
Storlek:
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Storlek Förpackningsstorlek
11703383 K7502 Intermediär Varje
1 options
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Produktkod. 11703383 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000104177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 SEK
    445.02 SEK / Paket med 1
    Save 369.98 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Kräver
Kompatibla patroner och/eller filter. Rymmer 3M 7093 och Series 2000 filter och Series 6000 patroner.
Halvmaskiga andningsskydd med förbättrad komfort och synlighet använder ett bajonettfästesystem för dubbla lättviktsfilter för att skydda mot gaser, ångor och partiklar.
  • Slitstark, återanvändbar och värmebeständig mask är gjord av avancerat silikonmaterial.
  • Unik justeringsdesign hjälper till att minska spänningar och tryckpunkter i ansiktet.
  • Cool Flow™ utandningsventilen öppnar lättare, sänker andningsmotståndet vid utandning, minskar värme och fuktuppbyggnad.
  • Lättjusterad huvudsele med dubbla lägen ger möjlighet att bära i traditionellt eller nedfällbart läge.
  • Idealiskt val för svetsapplikationer.
  • Färgkodade storlekar för enkel identifiering.
  • 3M Katalognummer 7501, 3M Katalognummer 7502, 3M Katalognummer 7503
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN140
Material Silikon
Produkttyp Halvmask
Storlek Intermediär
Modell K7502
Kvantitet 1 st