Läs mer
3M™ Återanvändbar halvansiktsmask med lågt underhållsskydd
Produktkod. 17893256 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893256 Betydande
17873246 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17893256 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100049928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 SEK
    2310.33 SEK / Paket med 8
    Save 1154.67 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Återanvändbara halvansiktsmasker 6000-serien är gjorda av ett lätt, bekvämt elastomermaterial med en bajonettliknande dubbelfilterdesign, sele för vagga och lätt att fästa nackrem.
  • Använd för ekonomiska återanvändbara masker som är lätta att hantera och som kräver lite underhåll 3M™ Återanvändbar halvansiktsmask 6000-serien.
  • Våra återanvändbara halvmasker är designade för enkelhet, med ett elastomeriskt material som är lätt och bekvämt att bära under långa arbetspass, en vagga huvudsele och lätt att fästa nackrem.
  • De ger skydd mot gaser, ångor och partiklar, och har en bajonettliknande anslutning som passar till ett brett utbud av dubbla, lättviktsfilter, beroende på dina individuella behov.
  • Designen med dubbla filter balanserar jämnt vikten över masken, och den låga profilen innebär minimal påverkan på ditt synfält och bättre kompatibilitet med svets- och slipsköldar.
  • De kan användas med 3M™ Levereras Air Systems för din ökade bekvämlighet och flexibilitet, och få kontakt med alla 3M™ Filter i 2000-, 5000- och 6000-serien (utom 3M™ 6098 eller 6099).
  • 6000-serien har ett specialdesignat utbud av reservdelar och tillbehör för att hjälpa dig att behålla rätt nivå av komfort och skydd när delar blir slitna eller skadade.
  • De finns i tre storlekar; small, medium och large.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Designtyp Bajonettstil
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Kombination
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Återanvändbar halvansiktsmask
Storlek Betydande
Med utandningsventil Nej
Latexfri Ja