Läs mer
3M™ Återanvändbar halvansiktsmask med lågt underhållsskydd
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Beskrivning
- Använd för ekonomiska återanvändbara masker som är lätta att hantera och som kräver lite underhåll 3M™ Återanvändbar halvansiktsmask 6000-serien.
- Våra återanvändbara halvmasker är designade för enkelhet, med ett elastomeriskt material som är lätt och bekvämt att bära under långa arbetspass, en vagga huvudsele och lätt att fästa nackrem.
- De ger skydd mot gaser, ångor och partiklar, och har en bajonettliknande anslutning som passar till ett brett utbud av dubbla, lättviktsfilter, beroende på dina individuella behov.
- Designen med dubbla filter balanserar jämnt vikten över masken, och den låga profilen innebär minimal påverkan på ditt synfält och bättre kompatibilitet med svets- och slipsköldar.
- De kan användas med 3M™ Levereras Air Systems för din ökade bekvämlighet och flexibilitet, och få kontakt med alla 3M™ Filter i 2000-, 5000- och 6000-serien (utom 3M™ 6098 eller 6099).
- 6000-serien har ett specialdesignat utbud av reservdelar och tillbehör för att hjälpa dig att behålla rätt nivå av komfort och skydd när delar blir slitna eller skadade.
- De finns i tre storlekar; small, medium och large.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Designtyp | Bajonettstil |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Kombination |
| Material | Termoplastisk elastomer |
| Produkttyp | Återanvändbar halvansiktsmask |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Nej |
| Latexfri | Ja |