Läs mer
Labcon Återanvändbara ställ för centrifugrör
Produktkod. 17454352 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
15 mL Centrifugerör och 5 mL Snap Cap-rör
50 ml centrifugrör
Rymmer mest populära 50 ml centrifugrör
Produktkod. 17454352
Brand: Labcon 27152270009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvaringsställ för centrifugrör i plast eliminerar slöseri med frigolitställ. De är hållbara, återanvändbara, låsbara, stapelbara, frysbara och återvinningsbara. Tillverkad av 100 % återvunnen polypropen av hög kvalitet från vår interna skrotåtervinningsprogram.
Designad för att hålla Labcon™ rör specifikt, men kan passa andra märken av centrifugrör.
  • Rymmer (25) 15 eller 50 ml koniska centrifugrör
  • Inkluderar numrerade brunnar
  • Ställ låses ihop för att bilda arbetsstationer
  • Ersätter engångsställ av polystyrenskum
  • Tillverkad av polypropen
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Inkluderar Rack
Produkttyp Provrörsställ
Array 25
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller 25 rör
Material Polypropen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 mL Centrifugerör och 5 mL Snap Cap-rör
Temperaturområde (metriskt). Kan frysas (-°80 C)
Mått (L x B) 14.88 x 11.7 cm
Höjd (metrisk) 3.81 cm