Beskrivning
Designad för att hålla Labcon™ rör specifikt, men kan passa andra märken av centrifugrör.
- Rymmer (25) 15 eller 50 ml koniska centrifugrör
- Inkluderar numrerade brunnar
- Ställ låses ihop för att bilda arbetsstationer
- Ersätter engångsställ av polystyrenskum
- Tillverkad av polypropen
- Kan frysas till -80 °C
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | 25 rör |
| Material | Polypropen |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Rymmer mest populära 50 ml centrifugrör |
| Temperaturområde (metriskt). | Kan frysas (-°80 C) |
| Mått (L x B) | 21.29 x 18.06 cm |
| Inkluderar | Rack |
| Visa mer |