Läs mer
Bel Art™ Återanvändbar silikagel torkpåse
Produktkod. 17798588
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17798588 350 g
30193425 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17798588 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F420450350
 Begränsad artikel
I lager
Bekväma, lätthanterliga förpackningar fyllda med fuktabsorberande silikagelkulor finns i flera storlekar för att passa de flesta exsickatorer.
  • Slitstark mikrofiberpåse innehåller säkert pärlor som eliminerar risken för läckage och är opåverkad av fukt
  • Indikatorpunkten ändras från blå när den är torr till rosa när den är fuktig för att enkelt identifiera när laddning behövs
  • Mättad gel kan regenereras med mikrovågspåse i 6 minuter
  • Kan regenereras upprepade gånger utan nedbrytning
  • Kommer individuellt förseglad i fuktsäker påse
  • Finns i flera storlekar för att passa de flesta exsickatorer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 5 cm
Beskrivning Slitstark mikrofiberpåse
Material Silikagel
Höjd (metrisk) 19 cm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Längd (engelska) 4 tum
Kapacitet (metrisk) 350 g
Kapacitet (engelska) 0.75 lb.
Produkttyp Torkmedelspåse