Läs mer
Bel-Art™ Återanvändbar silikagel torkpåse
Beskrivning
- Slitstark mikrofiberpåse innehåller säkert pärlor som eliminerar risken för läckage och är opåverkad av fukt
- Indikatorpunkten ändras från blå när den är torr till rosa när den är fuktig för att enkelt identifiera när laddning behövs
- Mättad gel kan regenereras med mikrovågspåse i 6 minuter
- Kan regenereras upprepade gånger utan nedbrytning
- Kommer individuellt förseglad i fuktsäker påse
- Finns i flera storlekar för att passa de flesta exsickatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 cm |
| Beskrivning | Slitstark mikrofiberpåse |
| Material | Silikagel |
| Höjd (metrisk) | 25 cm |
| Höjd (engelska) | 9,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 6 cm |
| Bredd (engelska) | 2,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 g |
| Visa mer |