Läs mer
Bel-Art™ Återanvändbara silikagel torkpatroner
Produktkod. 17767488
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
72 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
17767488 72 mm
1 options
Produktkod. 17767488 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420490100
 Begränsad artikel
I lager
Användbara överallt där uttorkning behövs, dessa patroner innehåller inert, icke-frätande och giftfri silikagel.
Användbara överallt där uttorkning behövs, dessa patroner innehåller inert, icke-frätande och giftfri silikagel. De passar 'Space Saver'-exsickatorer, förutom andra plastexsickatorer av liknande storlek.
  • Genomskinlig skål tillåter omedelbar visuell inspektion av kiselgel, som ändrar färg från blå till ljusrosa när den absorberar fukt
  • Mycket poröst mesh-membran täcker skålen och ger utmärkt fuktabsorption
  • Torkmedlet kan enkelt regenereras genom att värma patronerna i en ugn °på 50 C (°122 F) över natten eller vid 100 °C (212 °F) i 6 timmar
  • För snabbare torkning, ta bort membranlocket, överför de förbrukade gelkristallerna till en glas- eller porslinsform och placera i en ugn på 150 °C (300 °F) i en timme
  • Individuellt folieförseglad
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 72 mm
Material Polypropen
Vikt (metrisk) 35± 1 g
Färg Blå till ljusrosa
Diameter (engelska) Yttre 2,84 tum.
Produkttyp Torkmedelspatron
Kvantitet 6 Pk.