Läs mer
Labcon Återanvändbar silikontätningsmatta för runda hålplattor
Produktkod. 16699852 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Material:
Silikon
Produktkod. Material
16699852 Silikon
1 options
Produktkod. 16699852 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39955200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    494.96 SEK / Paket med 5
    Save 45.04 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningsmattor för Labcon PCR-plattor och djupbrunnsplattor med runda brunnar
  • Tätning Matt
  • För Labcon PCR-plattor och djupbrunnsplattor med runda brunnar
  • Silikon
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 5 Mattor/Pk.
För användning med (applikation) PCR
Frakt skick RT
Produkttyp Påfyllningsbar
Produktlinje PurePlus
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C