missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ REV1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15537312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15537312 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15537312 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA546793

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: INLIALPAFS QVDPEVFAAL PAELQRELKA AYDQRQRQGE NSTHQQSASA.

This gene encodes a protein with similarity to the S. cerevisiae mutagenesis protein Rev1. The Rev1 proteins contain a BRCT domain, which is important in protein-protein interactions. A suggested role for the human Rev1-like protein is as a scaffold that recruits DNA polymerases involved in translesion synthesis (TLS) of damaged DNA. Two alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen REV1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Rev1
Genaccessionsnr. Q9UBZ9
Gene Alias 1110027I23Rik; AIBP80; alpha integrin-binding protein 80; AU022044; DNA repair protein REV1; REV1; REV1 homolog; REV1 homolog (S. cerevisiae); REV1- like; REV1, DNA directed polymerase; REV1, polymerase (DNA directed); REV1L; rev1-like terminal deoxycytidyl transferase
Gensymboler Rev1
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human REV1 (aa 1005-1054).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51455
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.