Läs mer
Revefenacin, MedChemExpress
Produktkod. 16489407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489407 5 mg -
16452937 50 mg 50mg
16446966 100 mg 100mg
16440266 2 mg -
16406878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15851
MedChemExpress Revefenacin (TD-4208; GSK1160724) is a potent mAChR antagonist; has a high affinity on M3 receptor with a Ki of 0.18 nM.
Revefenacin (TD-4208
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Revefenacin
CAS 864750-70-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H43N5O4
Kvantitet 5 mg
Synonym TD-4208 GSK1160724
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (167.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1CCN(CCN(C(C2=CC=C(CN3CCC(C(N)=O)CC3)C=C2)=O)C)CC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 597.75
Formel vikt 597.75
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation