Läs mer
Reversan, MedChemExpress
Beskrivning
Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reversan |
| CAS | 313397-13-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H27N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CBLC4H10 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.62 mg/mL (35.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C1=C2N(C(C3=CC=CC=C3)=CC(C4=CC=CC=C4)=N2)N=C1)NCCCN5CCOCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.52 |
| Visa mer |