Läs mer
Fisherbrand™ Omvänd osmosmembran med hölje
Produktkod. 15469669 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15469669 Accu500 10/20L Varje
15449669 Accu500 15/30L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469669
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avjoniserar kranvatten och filtrerar bort partiklar för laboratorieprocedurer. Fisher Scientific™ Omvänd osmosmembran med hölje är för användning med Accu500 Ultrapure Vattensystem.
  • För användning med Accu500.
  • Två storlekar: 10L / 20L eller 15L / 30L
  • Tar bort partiklar, joner och organiska ämnen från kranvatten
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu500 10/20L
Typ Membran för omvänd osmos
Inkluderar Hus