Läs mer
Fisherbrand™ Omvänd osmosmembran med hölje
Produktkod. p-6960068 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15449669
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avjoniserar kranvatten och filtrerar bort partiklar för laboratorieprocedurer. Fisher Scientific™ Omvänd osmosmembran med hölje är för användning med Accu500 Ultrapure Vattensystem.
  • För användning med Accu500.
  • Två storlekar: 10L / 20L eller 15L / 30L
  • Tar bort partiklar, joner och organiska ämnen från kranvatten
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu500 15/30L
Typ Membran för omvänd osmos
Inkluderar Hus