Description
Välj önskat Thermo Scientific™ Omvänd osmos (RO) Membran för din Thermo Scientific™ Barnstead™ användningsställe för vattenreningssystem, enligt anvisningarna.
Använd membran med följande Barnstead System:
09.2003:
- Omvänd osmosmembran med integrerad förbehandling, 3L/h för Smart2Pure™ system
09.2006:
- Omvänd osmosmembran med integrerad förbehandling, 6L/h för Smart2Pure system
22.0046:
- LabTower™ EDI 15 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower™ RO 20 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower RO 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0087 RO-membran
- LabTower™ TII 20 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower TII 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0087 RO-membran
- Pacific™ RO 3, 7, 12 kräver ett av dessa RO-membran
- Pacific RO 20 kräver två av dessa RO-membran
- Pacific™ TII 3, 7, 12 kräver ett av dessa RO-membran
- Stilla havet TII 20 kräver två av dessa RO-membran
22,0087:
- LabTower™ EDI 30 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower™ RO 40 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower RO 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0046 RO-membran
- LabTower TII 40 kräver två av dessa RO-membran
- LabTower TII 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0046 RO-membran
- Pacific RO 40 kräver två av dessa RO-membran
- Stilla havet TII 40 kräver två av dessa RO-membran
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Smart2Pure |
| Typ | Omvänd osmosmembran (pretrakterat), 6 L/timme. |