Läs mer
Thermo Scientific™ Membran för omvänd osmos
Produktkod. 11377131 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Membran för omvänd osmos
Membran för omvänd osmos (förbehandlat)
För användning med (utrustning):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
ROpure Infinity Systems
Smart2Pure
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) unitSize
11377131 Membran för omvänd osmos (förbehandlat) Smart2Pure Varje
11377161 Membran för omvänd osmos LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 Varje
11830820 Membran för omvänd osmos ROpure Infinity Systems Varje
11327141 Membran för omvänd osmos (förbehandlat) Smart2Pure Varje
11337161 Membran för omvänd osmos LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11377131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 09.2003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj önskat Thermo Scientific™ Omvänd osmos (RO) Membran för din Thermo Scientific™ Barnstead™ användningsställe för vattenreningssystem, enligt anvisningarna.
Använd membran med följande Barnstead System:
09.2003:
  • Omvänd osmosmembran med integrerad förbehandling, 3L/h för Smart2Pure™ system
09.2006:
  • Omvänd osmosmembran med integrerad förbehandling, 6L/h för Smart2Pure system
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower™ RO 20 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower RO 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0087 RO-membran
  • LabTower™ TII 20 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower TII 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0087 RO-membran
  • Pacific™ RO 3, 7, 12 kräver ett av dessa RO-membran
  • Pacific RO 20 kräver två av dessa RO-membran
  • Pacific™ TII 3, 7, 12 kräver ett av dessa RO-membran
  • Stilla havet TII 20 kräver två av dessa RO-membran
22,0087:
  • LabTower™ EDI 30 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower™ RO 40 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower RO 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0046 RO-membran
  • LabTower TII 40 kräver två av dessa RO-membran
  • LabTower TII 60 kräver två av dessa RO-membran, tillsammans med två 22.0046 RO-membran
  • Pacific RO 40 kräver två av dessa RO-membran
  • Stilla havet TII 40 kräver två av dessa RO-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart2Pure
Typ Membran för omvänd osmos (förbehandlat)