Läs mer
Grant Instruments™ Omvänd spinn Bioreactor för blandning och syresättning av aerob odling
Produktkod. 17715029
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17715029 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17715029 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer RTS1 EU
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De Grant Instruments RTS-1 är en personlig bioreaktor som ger omrörning av typen ''Reverse-Spin'' och loggning av mikrobiell tillväxt i 50 ml rör i realtid. RTS-1 inklusive TubeSpin™ Bioreactor 50, TPP™ , 20 st.
Funktioner
  • Innovativ blandning tack vare omvänd spinning av provet runt sin egen axel
  • Tack vare innovativ blandningsteknik är det möjligt att mäta optisk densitet hos sonden i realtid
  • Lagra, visa och analysera data i realtid
  • Kompakt enhet med låg profil och litet fotavtryck för personlig applikation
  • Temperaturkontroll tillåter användning som inkubator, t.ex. för celltillväxt
  • Möjligheten att ändra parametrar som temperatur, RPM och“ Omvänd spinn” frekvens, gör det möjligt att uppnå konsekvens och reproducerbarhet av resultat
  • Programmerbar cykling/profilering av odlingsparametrar som temperatur, RPM ,“ Omvänd spinn” frekvens
  • Möjligheten att fjärrövervaka odlingsprocessen när du är hemma eller använder en mobiltelefon
Programvarufunktioner:
  • Realtidsloggning –av celltillväxt
  • 3D grafisk representation av OD eller tillväxthastighet över tid över enhet
  • Pausalternativ
  • Spara/Ladda alternativ
  • Rapportalternativ: PDF och Excel
  • Anslut upp till 12 enheter samtidigt till 1 dator
  • Alternativ för fjärrövervakning (kräver internetanslutning)
  • Alternativ för cykling/profilering
  • Användarkalibreringsalternativ för alla mikroorganismer
Användningsområden:
  • Bakterieodling med tillväxtkinetik i realtid
  • Stamscreening
  • Temperaturstress- och fluktuationsexperiment
  • Mediascreening och optimering
  • Syntetisk och systembiologi
  • Hämnings- och toxicitetstester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggtyp EU-kontakt