Beskrivning
- Produkttyp: Tankrengöringsverktyg (omvänd konfiguration)
- Längd: 35 cm (14 tum)
- Material: HDPE (platta), polyketon (svängled)
- För användning med (Applikation): Invändig rengöring av tankar
- För användning med (utrustning): STA plastgängade handtag (ACME-gänga); SnapMopTM- och PocketMopTM-seriens moppöverdrag
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 10 x 35 cm (4 x 14 tum) |
| Produkttyp | Mopp ram |
| Typ av huvud | Platt huvud, böjbart |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Trådstil | ACME gängad |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (utrustning) | STA plastgängade handtag; SnapMop™ och PocketMop™ Serie moppöverdrag |
| Visa mer |