Läs mer
Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10320311 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blå, Grön, Röd, Gul, Green, Red, Yellow
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Grön
Gult
Lila
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 10320311
Brand: Thermo Scientific™ 8660
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert och identifiera dem snabbt med detta vändbara mikrorörsställ med lock, som har en låg profildesign med ett alfanumeriskt rutnät.
Förvara prover säkert och snabbt identifiera dem med Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock. Dessa ställ har en stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät.
  • Håll 0,2 ml rör på ena sidan, 0,5 ml rör på den andra
  • Locket skyddar proverna och möjliggör stapling
  • 100% återvunnen plast
  • Flera färger tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vändbart mikrorörstativ
Beskrivning Vändbart mikrorörstativ
Färg Rosa
Håller Mikrorör (0,2 ml), Mikrorör (0,5 ml)
Material Återvunnen plast
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
nr per ärende 12 ställ