Läs mer
Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock
Produktkod. 11791253 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blå, Grön, Röd, Gul, Green, Red, Yellow
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Grön
Gult
Lila
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 11791253
Brand: Thermo Scientific™ 869011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara prover säkert och identifiera dem snabbt med detta vändbara mikrorörsställ med lock, som har en låg profildesign med ett alfanumeriskt rutnät.
Förvara prover säkert och snabbt identifiera dem med Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock. Dessa ställ har en stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät.
  • Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
  • Lid protects samples and allows stacking
  • 100% Recycled plastic
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reversible Microtube Rack
Beskrivning Reversible Microtube Rack
Färg Rött
Håller Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Material Recycled Plastic
Staplingsbar Yes
nr per ärende 12 Racks